Learn More
Fisherbrand™ Soporte acrílico de cajas de guantes
Click to view available options
Capacidad:
1 caja
2 cajas
3 cajas
Dimensiones interiores (F x An x Al):
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Description
- Los soportes de acrílico transparente incluyen un inserto de espuma de poliéster para contener de forma segura una amplia gama de tamaños de guantes – el ajuste ceñido garantiza una fácil extracción de los guantes
- Todos los soportes aceptan la mayoría de marcas de cajas
- Tornillos de montaje incluidos
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Specifications
Specifications
Tipo de producto | Soporte para cajas de guantes |
Color | Transparente |
Fondo (métrico) | 110 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 110 x 295 x 385 mm |
Anchura (métrico) | 295 mm |
Altura (métrico) | 260 mm |
Material | Acrílico |
Capacidad | 3 cajas |
Incluye | Tornillo de montaje en pared |
Cantidad | 1 unidad |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Soporte acrílico de cajas de guantes >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction