Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-631 Código de producto.: 15823427
Añadir a la cesta
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Código de producto. 15823427 Tienda Ansell Productos
9
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Código de producto. 15823427
Marca: Ansell™ 97631090
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Preserve su sensibilidad táctil, pero mantenga a raya al frío
  • Gran movilidad
  • El revestimiento de PVC se mantiene más flexible a temperaturas bajas que otros modelos de la competencia
  • Guante cálido que ayuda a combatir la congelación
  • Una combinación de comodidad, calidez y movilidad líder en el sector
  • Aprobado su uso con alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior PVC, acrílico, nailon
Certificaciones/conformidad EN388:2016/2231B, EN511/12X
Clasificación Categoría III
Área revestida Palma revestida
Material del manguito PVC; acrílico; nailon
Estilo de corte Newton
Descripción Guante de alta movilidad para climas frío con revestimiento flexible de PVC. El guante se mantiene flexible hasta los – 25 °C
Coating Material PVC
Color Negro
Cut Resistance Rating Nivel B
Desechables No
Acabado exterior Palma sumergida
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
En polvo sin polvo
Tipo de producto Mechanical Protection Gloves (Medium-duty)
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Modelo ActivAmr 97-631, 97-631
Estilo de dedo dedos completos
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Puño tejido con unión de tela en el borde
Material de revestimiento Nylon; acrílico
Revestimiento tejido
Tipo de empaquetado 1 par por bolsa; 6 pares por bolsa masterbag; 6 bolsas masterbag por caja
Índice de pinchazos Nivel 1
Cantidad 36 reparaciones
Serie Serie ActivAmr
Clasificación de desgarro 3
Dimensiones (L x An) 269 x 104 mm
Longitud (imperial) 269 mm
Anchura (métrico) 104 mm
Peso (métrico) 49 g
Título del producto
Ansell™ ActivArmr™ 97-631 >