Learn More
Aliltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10049470
Aliltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10049470
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 10049470
Marca: Thermo Scientific Acros 148801000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-57-9
Número MDL MFCD00004940
Clave InChI HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
PubChem CID 1549517
ChEBI CHEBI:74079
Nombre IUPAC prop-2-eniltiourea
SMILES C=CCNC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylthiourea
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70.0°C to 78.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1.5% max. (50°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H8N2S
Fórmula lineal H2C=CHCH2NHCSNH2
Cantidad 100 g
Beilstein 04, 211
Índice Merck 15, 9515
Información de solubilidad Solubility in water: 67g/L (20°C). Other solubilities: 1370g/L methanol (20°C)- insoluble in benzene,soluble in ether,solutions of borax,benzoates,and urethane,slightly soluble in 70% alcohol
Peso molecular (g/mol) 116.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales, gránulos o trozos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465175 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/08/2024 Catalog Number148801000,148800250,148805000
Número de loteA0458114 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2023 Catalog Number148801000,148800250,148805000
Número de loteA0435149 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number148801000,148800250,148805000
Número de loteA0403478 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number148801000,148800250,148805000
Número de loteA0414194 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number148801000,148800250,148805000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Allylthiourea
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Aliltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >