Learn More
Solución de amoniaco, 25%, extrapuro, SLR, d=0,91, Fisher Chemical Código de producto.: 12686667
Solución de amoniaco, 25%, extrapuro, SLR, d=0,91, Fisher Chemical
Código de producto. 12686667
5 l, frasco de plástico de HDPE
Click to view available options
5 l, frasco de plástico de HDPE
Código de producto. 12686667
Marca: Fisher Chemical A/3320/PB21
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
Punto de ebullición 38°C
CAS 1336-21-6
Punto de fusión -57°C
Fórmula molecular H5NO
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Cantidad 5 L
SMILES N.O
Nombre IUPAC amine hydrate
Peso molecular (g/mol) 35.05
Envase Frasco de plástico HDPE
Densidad del vapor 0.59
Presión de vapor 500 hPa at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2527049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/02/2025 Catalog NumberA/3320/PB21,A/3320/PB17,A/3320/PB15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydroxide,Ammonia
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    9
    Hours
    0
    Minutes
    10
    Seconds
    44
Título del producto
Solución de amoniaco, 25%, extrapuro, SLR, d=0,91, Fisher Chemical >