Learn More
Citrato de amonio y hierro(III), 16,5 a 18,5 % de Fe, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium iron(III) citrate |
Nombre de nota | 16.5 to 18.5% Fe |
Color | Marrón a marrón amarillento |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 250 g |
Índice Merck | 15, 4044 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 1200g/L (20 c). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 265 |
Porcentaje de pureza | 16.5 to 18.5% (Fe) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468317 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | 211840100,211840010,211840025,211842500,10104700 |
A0466392 | Certificado de análisis | 26/09/2024 | 211840100,211840010,211840025,211842500 |
A0465609 | Certificado de análisis | 22/08/2024 | 211840100,211840010,211840025,211842500 |
A0443494 | Certificado de análisis | 21/12/2023 | 211840100,211840010,211840025,211842500 |
A0451297 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 211840100,211840010,211840025,211842500 |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Citrato de amonio y hierro(III), 16,5 a 18,5 % de Fe, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido