Learn More
Sulfato amónico, Fisher BioReagents Código de producto.: 10244923
Sulfato amónico, Fisher BioReagents
Código de producto. 10244923
1 kg, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Código de producto. 10244923
Marca: Fisher BioReagents BP212R1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este sulfato amónico de grado enzimático es adecuado para su uso en la purificación de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nombre IUPAC diamina de ácido sulfúrico
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Sulfate
Punto de fusión 280°C
Color Incolora
pH 5 to 6
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Índice Merck 15, 552
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Título del producto
Sulfato amónico, Fisher BioReagents >