Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2
Optimizado para su uso con ADN polimerasa AmpliTaq™ para una sólida amplificación de PCR
Marca:  Applied Biosystems™ 4379878
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10229724
  • 391.00€ / 150 ml
Explore more special offers
Includes: 2 x 75mL each of GeneAmp™ 10X PCR Buffer II and MgCl2 sufficient for 100 PCR amplifications of 100μL each.
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification. The provided MgCl2 solution offers versatility for optimizing PCR.
La solución MgCl2 proporcionada ofrece versatilidad para optimizar la PCR y el rendimiento máximo de la PCR:
  • Diluido a 1:10, proporciona un pH y una fuerza iónica óptimos para la amplificación de PCR
  • Se proporciona libre de iones de magnesio e independiente de la solución MgCl2
  • Disponible en varios tamaños cómodos con solución independiente de MgCI2 para mayor versatilidad
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Order Info
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
2 x 75 ml en cada tampón para PCR II GeneAmp™ 10X y MgCl2 suficiente para 100 amplificaciones de la PCR de 100 µl cada una.
Almacenar a entre -15 y -25 °C.
Tampón PCR
Hielo húmedo
10X
Kit
ADN polimerasa AmpliTaq
2 x 75 mL
PCR estándar
10 X
150 mL
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2814748 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number4379878
Número de lote2808318 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number4379878
Número de lote2834960 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number4379878
Número de lote2868761 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number4379878
Número de lote2906095 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number4379878
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2 > 2 x 75 ml
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.