Learn More
Berkshire™ Forros de poliéster para guantes de medio dedo para sala limpia BCR™
La estructura de poliéster tejido de filamento continuo es fina pero resistente, y el diseño de medio dedo aporta tacto absorbiendo al mismo tiempo la humedad de las palmas.
Marca: Berkshire™ BGL2.20L
Descripción
- Reduce la transpiración y la dermatitis de contacto comúnmente asociadas con el uso de guantes de látex, uretano, PVC o nitrilo
- El diseño de medio dedo aporta tacto absorbiendo al mismo tiempo la humedad de las palmas
- El poliéster tejido de filamento continuo al 100 % es fino pero resistente
- Su diseño ambidiestro permite utilizarlo en cualquier mano
- Los guantes pueden lavarse y reutilizarse en repetidas ocasiones
- Adecuado para salas limpias conforme a la norma ISO
Especificaciones
Sin revestimiento | |
No | |
Poliéster | |
Medio | |
Tejido | |
Paquete |
Blanco | |
Ambidiestro | |
L | |
Laboratorios y entornos de fabricación | |
Azul | |
BGL2 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
0835479 | Declaration of Conformity | 26/04/2023 | BGL2.20L |
0837390 | Declaration of Conformity | 25/04/2023 | BGL2.20L |
0837390 | Certificado de esterilidad | 25/04/2023 | BGL2.20L |
0835479 | Certificado de análisis | 23/08/2022 | BGL2.20L |
0835479 | Certificado de conformidad | 23/08/2022 | BGL2.20L |
Título del producto
Berkshire™ Forros de poliéster para guantes de medio dedo para sala limpia BCR™ > Grandes, paquete
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido