Learn More
Ansell BIOCLEAN™ Permaflow Sterile Cleanroon Pen S-BPFP-RD1
Ballpoint pens for alcohol resistant labelling are processed to ensure ISO Class 4 and EU GMP Grade A compatibility, fade and water resistant, quick drying, and non-toxic.
Marca:  Ansell S-BPFP-RD1
471.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 30040336
  • 749.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • BioClean Permaflow Cleanroom Pens are sterile with fade and water resistant super permanent ink.
  • With alcohol resistant labeling for easy cleaning within a critical environment, they are ISO Class 4 and EU GMP Grade A compatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fina
Permanent Pen
Red
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Ansell BIOCLEAN™ Permaflow Sterile Cleanroon Pen S-BPFP-RD1 > Color: Rojo