Learn More
BRAND™ Matraces aforados, BLAUBRAND™, clase A, DE-M, con tapón en PP, Certificado de lote ISO
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno BRAND™ Blaubrand™ está disponible con cuello estrecho o cuello ancho en diversos tamaños. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen. Tapón de polipropileno incluido.
Marca:  BRAND™ 37234
44.61 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24375" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11673199
  • 66.92€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
  • Tapón de polipropileno incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Calibrado «para contener»
Polipropileno
Marcado DE-M
Vidrio de borosilicato
Ancha
Sí
Tapón
DIN EN ISO 1042
Transparente
1000 ml
±0,6 ml
1 unidad
A
29/32
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    SDS
    Documentos Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    BRAND™ Matraces aforados, BLAUBRAND™, clase A, DE-M, con tapón en PP, Certificado de lote ISO > Transparente; tapón de polipropileno; cuello ancho