Learn More
BRAND™ Matraces aforados, BLAUBRAND™, clase A, DE-M, con tapón en PP, Certificado de lote ISO
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno BRAND™ Blaubrand™ está disponible con cuello estrecho o cuello ancho en diversos tamaños. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen. Tapón de polipropileno incluido.
Marca: BRAND™ 37250
50.02 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
- Tapón de polipropileno incluido
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Polipropileno | |
Marcado DE-M | |
Vidrio de borosilicato | |
Estrecha | |
Sí | |
Tapón |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
200 mL | |
± 0,15 ml | |
2/Paq. | |
A | |
14/23 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Brand BLAUBRAND
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
25Hours
17Minutes
31Seconds
15 -
Multiple Manufacturers
Consumibles Promoción Mensual
Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.Promo Code: 24223Expires: 2025-04-30
Days
25Hours
17Minutes
31Seconds
15New Offer Ahorra hasta un 65%