Learn More
Complejo de metilsulfuro de borano, solución de 2 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 185071000
80.58 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Borane-methyl sulfide complex | |
2M Solution in Tetrahydrofuran | |
C2H9BS | |
MFCD00013189 | |
04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50 | |
15, 1336 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethyl ether, tetrahydrofurane, hexane,, toluene, methylene chloride and other aprotic, solvents | |
B.CSC | |
75.96 | |
75.95 | |
0.85 | |
−17°C |
De incoloro a amarillo | |
13292-87-0, 109-99-9, 75-18-3 | |
(CH3)2S·BH3 | |
1.80 to 2.20M | |
0.8500g/mL | |
dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms | |
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N | |
boro; metilsulfanilmetano | |
9833925 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
100 mL | |
Solución |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Seguridad y manipulación
- Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463831 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 185078000,185071000 |
A0463831 | Certificado de análisis | 09/08/2024 | 185078000,185071000 |
A0460359 | Certificado de análisis | 18/04/2024 | 185078000,185071000 |
A0433040 | Certificado de análisis | 01/03/2024 | 185078000,185071000 |
A0397543 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 185078000,185071000 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
16Hours
17Minutes
31Seconds
56 -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
47Hours
17Minutes
31Seconds
56New Offer Ahorre hasta un 70%