Learn More
BRAND™ Tapas de cubetas
Tapones redondos para cubetas UV ultramicro
Marca:  BRAND™ 759243
14.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10139441
  • 18.60€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tapas de cubeta redondas
  • Encajan en cubetas ultramicro
  • Proporcionan un sellado hermético
  • Permite el almacenamiento de muestras a –20°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapa de cubeta
100/Paq.
Redondo
Naranja
Polietileno
Para ultramicro cubetas UV
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Tapas de cubetas > Naranja