Learn More
CD45RA Antibody (SPM568), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-34802FR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD45RA Monoclonal antibody specifically detects CD45RA in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
CD45RA | |
Monoclonal | |
DyLight 680 | |
B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide | |
Stimulated human leukocytes | |
0.1 mL | |
Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
5788 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2a κ |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
SPM568 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Título del producto
CD45RA Antibody (SPM568), DyLight 680, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 680
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido