Learn More
Thermo Scientific™ Controladores Cimarec™ 40M
Mantenga velocidades constantes, incluso durante cambios en la viscosidad con nuestros controladores 40M.
Marca:  Thermo Scientific™ 50118908
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11716647
  • 1909.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mantenga velocidades constantes, incluso durante cambios en la viscosidad con los controladores Thermo Scientific™ Cimarec™ 40 M. Este producto es necesario para su uso con Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.
Características:
  • Velocidades regulables de 100 a 1.000 rpm
  • Pantalla digital de alta visibilidad
  • Tiempos de arranque ajustables
  • Protección contra sobrecargas térmicas y eléctricas, con alerta de fallos
Telemodul 40 M
  • El potente controlador permite a los agitadores Mobil 200 y 600 realizar las tareas de mezcla más exigentes
Telemodul 80 M
  • Ofrece toda la funcionalidad del Telemodul 40 M, con salida de potencia incrementada hasta 80 W para las tareas de agitación más exigentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Unidades de control Telemodul 80 M (80 W)
Controlador para agitadores
230 V
De 100 a 1000 rpm
230 V, Alemania
De 100 a 1000 RPM
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Controladores Cimarec™ 40M >
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.