Learn More
Vitlab™ Probeta de medición de perfil alto de polipropileno de clase B
Utilice estas probetas para aplicaciones en la industria alimentaria. Las probetas de medición de perfil alto de clase B de polipropileno VITLAB™ cuentan con escalas graduadas moldeadas en el material y que permanecen visibles después de la limpieza diaria en el lavavajillas. La base hexagonal con tacos inferiores proporciona una gran estabilidad.
Marca: Vitlab™ 648941
Descripción
- Probeta muy transparente
- Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala
- La estructura de la escala también está disponible en relieve azul
- Calibrado (pulgadas)
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
- Debido a las características hidrofóbicas de las probetas, la cantidad de líquido medida (in) es la misma que la cantidad entregada (ex)
Especificaciones
Polipropileno | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Borde | |
1Each | |
Esterilizable en autoclave | |
Redondo | |
200 mm |
±1 ml | |
Clase B | |
27 mm | |
1 ml | |
± 1 ml | |
Hexagonal | |
Probeta graduada |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron