Learn More
Micronova™ Cinta de vinilo para salas limpias, 76 mm
Esta cinta de vinilo para salas limpias está enrollada en un núcleo de plástico, se puede escribir con un bolígrafo para salas limpias y es ideal para la codificación de colores, el marcado de suelos y el uso industrial ligero en áreas de construcción limpia y de soporte para salas limpias.
Marca: Micronova™ EGVFP-3WH
Descripción
La cinta de vinilo para salas limpias de uso general Micronova se adhiere con fuerza a plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos adhesivos cuando se retira. Procesada en un entorno controlado, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias.
- Cinta de vinilo moldeable con adhesivo de goma
- Forma una fuerte unión con plásticos, polímeros y acero inoxidable
- No deja residuos de adhesivo cuando se retira
- Perfecta para codificación por colores, marcado de suelo y uso general en salas limpias
- Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
- Procesada en un entorno controlado
- Enrollada en un núcleo de plástico y embolsada
- Todos los rodillos tienen 33 m de longitud.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
No estéril | |
De 60° a 80 °F | |
33 m x 76,2 mm | |
33 m | |
76,2 mm |
Caucho | |
Vinilo | |
Aplicaciones de sellado, codificación por colores, etiquetado, creación de lotes y procesamiento de alimentos | |
De 16 °C a 27 °C | |
36 yd | |
3 in |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
033775-000 | Certificado de conformidad | 29/07/2022 | EGVFP-3WH |
026306-000 | Certificado de conformidad | 15/12/2021 | EGVFP-3WH |