Learn More
Corning™ Tapa de placa Costar™ Thermowell™
Se adapta a los estilos C, M y H.
Marca: Corning™ 6520
Descripción
- Las tapas de policarbonato son térmicamente estables hasta 135 °C y se pueden utilizar en placas de policarbonato de 96 pocillos Corning™ Thermowell™ (se ajustan a los n.º de cat. 6511) con revestimientos de aceite
- Las tapas están pensadas para actuar únicamente como cubiertas y no evitan la evaporación
Especificaciones
Policarbonato | |
96 | |
1/Paq. | |
Placas de policarbonato Thermowell |
No estéril | |
25/caja | |
Tapa de placa |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%