Learn More
Hirschmann™ Cámaras de recuento
Facilita una determinación rápida y sencilla de concentración celular en muestras líquidas. Las cámaras de recuento Hirschmann Instruments™ están disponibles en una gran variedad de profundidades para adaptarse a una amplia gama de sistemas.
Marca:  Hirschmann™ 8100104
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10794873
  • 68.33€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Línea doble
  • Disponibles con o sin línea brillante y con o sin pinzas
  • Incluye 2 cubreobjetos para hemocitómetro
  • CE conforme a IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
Counting Chambers, Neubauer-improved
1Each
0.1mm
2 cubreobjetos para hemocitómetro
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Cámaras de recuento > Fondo: 0,1 mm; rayado: Red doble