Learn More
Gibco™ DPBS, sin calcio, sin magnesio
DPBS, sin calcio, sin magnesio
Marca:  Gibco™ 14190240
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12008489
  • 722.00€ / 10 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Es necesario realizar formulaciones sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de DPBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación correcta con la herramienta de selección de medios.
Envase universal de bolsas
Las bolsas universales Gibco™ ofrecen un envase flexible que le permite integrar un recipiente de medios de gran volumen de un solo uso y desechables con una amplia variedad de instrumentos de cultivo celular automatizados, sistemas de biorreactores desechables y procesos de conexión estéril, lo que minimiza la necesidad de una personalización costosa.
Uso previsto del producto
Para uso de diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DPBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de Gibco™ DPBS idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 5 °C a 30 °C
DPBS, sin calcio y magnesio, 10 l, concentración 1X, sin calcio y sales inorgánicas de magnesio, 36 meses de vida útil, almacenamiento de 15 a 30 °C, para producción de anticuerpos y cultivos celulares; cultivo de células de mamíferos
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, cultivo de células de mamífero
Líquido
1 X
10 l
Para uso diagnóstico in vitro
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ DPBS, sin calcio, sin magnesio > 10 l