Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Protect, con rosca DIN, provisto de revestimiento de plástico, graduado Código de producto.: 10051192
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Protect, con rosca DIN, provisto de revestimiento de plástico, graduado
Código de producto. 10051192 Tienda DWK Life Sciences Productos
25 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 ml
15.000 mL
150 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
750 ml
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 10051192
Marca: DWK Life Sciences 1092676
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Frascos para laboratorio multifuncionales y con revestimiento protector de plástico.
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. La versión revestimiento de protección de los frascos combina lo mejor de ambos mundos: vidrio de borosilicato 3.3 USP/EP Tipo I virtualmente inerte en el interior y una capa protectora de plástico de seguridad en el exterior. Los frascos están moldeadas con vidrio transparente de alta pureza, que luego se recubre con un revestimiento de plástico de PU transparente para reducir los riesgos de rotura del vidrio y las salpicaduras de líquido en caso de rotura. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. El revestimiento de seguridad cumple las normas de ASTM E1522 y es totalmente esterilizable en autoclave a 121 o 134 °C.
  • El revestimiento proporciona protección contra arañazos, fugas* y salpicaduras* (* solo válido para frascos de un volumen de hasta 5000 ml)
  • Revestimiento de alta resistencia y larga vida útil
  • Sistema de rosca GL estandarizada y tapón coincidente estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
  • Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 380nm de longitud de onda debido al revestimiento externo
  • Complete con tapón de rosca (PP, lengüeta de sellado integrada) y anillo de vertido (PP) para un vertido sin goteo y un trabajo limpio y seguro
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Los frascos de 10 y 25 ml tienen un borde de vidrio especialmente diseñado para un vertido optimizado, lo que permite prescindir de un anillo de vertido suplementario de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Capacidad (imperial) 0,8 oz
Recubrimiento Poliuretano
Color Clear
Descripción Con un borde de vidrio especialmente diseñado para un vertido optimizado, lo que permite prescindir de un anillo de vertido suplementario de plástico.
Diámetro (imperial) 1,4 in
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos
Incluye Sin tapón de rosca y anillo de vertido
Material Vidrio de borosilicato (3.3), poliuretano
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Certificaciones/conformidad ASTM E438, Type I, Class A
Closure Included No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 70 mm
Tipo de producto Safety-coated Bottle
Altura (imperial) 2.8 in.
Tamaño del tapón 25 mm
Diámetro (métrico) 36 mm
Mostrar más Mostrar menos
  • GL 45 Protect bottles
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      GL 45 Protect bottles
    Título del producto
    DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Protect, con rosca DIN, provisto de revestimiento de plástico, graduado >