Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips
Estas puntas de pipeta se adaptan a las micropipetas de 200 μl más populares.
Marca: Labcon™ 1030-265-000-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Punta biselada
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Haz electrónico | |
Punta biselada | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Amarillo | |
1,95 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Recarga | |
960 puntas/recarga, 10 recargas/caja | |
Universal Fit | |
Eclipse™ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 13
Título del producto
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips > 960 puntas por recarga Eclipse™ de bajos residuos; 10 recargas por caja; estériles
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido