Learn More
Hanna Instruments™ Soporte para electrodos
Sujeta hasta tres electrodos en cualquier posición. El portaelectrodos Hanna Instruments™ incluye posición de brazo ajustable y base de acero estable.
Marca: Hanna Instruments™ HI76405
Descripción
El soporte voladizo con base grande con revestimiento de esmalte de acero tiene capacidad para un máximo de tres electrodos o sondas de temperatura en cualquier posición.Especificaciones
Soporte para electrodos | |
Electrodos de sujeción | |
Base de acero con revestimiento de epoxi |