Learn More
Merck Kit ReBlot Plus y reactivos
Los blots pueden ser despojados de anticuerpos en aproximadamente 15 minutos a temperatura ambiente
Marca: Merck 2504
Includes: Solución de lavado de anticuerpos suave (10X), 50 ml; solución de lavado de anticuerpos fuerte (10X), 50 ml
Descripción
Western blotting es una técnica comúnmente utilizada para estudiar la función y localización de las proteínas. Normalmente, las muestras de proteínas se someten a electroforesis en SDS-PAGE y se transfieren a una membrana como nitrocelulosa o nylon, donde se sondan con anticuerpos específicos. A diferencia de las tecnologías basadas en ácidos nucleicos, que permiten la reutilización de las Southern y Northern blots, ha sido difícil reutilizar las Western blots.
- La solución de extracción de anticuerpos no contiene β-mercaptoetanol que huele a ocre
- La eliminación de anticuerpos se realiza a temperatura ambiente —No se requiere el calentamiento de blots
- Los blots pueden reutilizarse en un mínimo de 25 minutos
Especificaciones
Solución de lavado de anticuerpos fuerte ReBlot Plus 10X | |
50 mL | |
50 ml de solución de lavado de anticuerpos suave 10X |
Western Blot | |
2X | |
De 2 °C a 8 °C |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Seguridad y manipulación
- Re-Blot Plus Strong Solution (10X)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide, sodium azide