Learn More
Spectrum™ Tapones ponderados Spectra/Por™
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
Marca: Spectrum™ 132744
149.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
Tipo de tapón ponderado Spectra/Por:
- Fabricado con polipropileno con una barra de acero inoxidable con revestimiento de fluorocarbono para fijar el tubo hacia abajo
- Se utiliza con tapón estándar flotante para mantener la orientación vertical de la muestra.
- 5 tamaños de anchura de sellado: 12, 23, 35, 55 y 75 mm
- Esterilizable en autoclave
- 10/paquete; usar solo con tubos de diálisis de RC. No debe usarse con tubos de CE.
Especificaciones
Tapón de tubos de diálisis | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
De 0 °C a 121 °C | |
10 Paq. |
Celulosa regenerada | |
35 mm | |
Pesada | |
De 32° a 250 °F | |
Barra de acero inoxidable con revestimiento de fluorocarbono para fijar el tubo hacia abajo | |
Se utiliza con tapón estándar flotante para mantener la orientación vertical de la muestra, solo con tubos de diálisis de RC, no utilizar con tubos de CE |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.