Learn More
Spectrum™ Tapones ponderados Spectra/Por™
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
Marca:  Spectrum™ 132746
158.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11520910
  • 256.00€ / paquete de 10
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
Tipo de tapón ponderado Spectra/Por:
  • Fabricado con polipropileno con una barra de acero inoxidable con revestimiento de fluorocarbono para fijar el tubo hacia abajo
  • Se utiliza con tapón estándar flotante para mantener la orientación vertical de la muestra.
  • 5 tamaños de anchura de sellado: 12, 23, 35, 55 y 75 mm
  • Esterilizable en autoclave
  • 10/paquete; usar solo con tubos de diálisis de RC. No debe usarse con tubos de CE.
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de tubos de diálisis
Polipropileno
Esterilizable en autoclave
Blanca
De 0 °C a 121 °C
10 Paq.
Celulosa regenerada
75 mm
Pesada
De 32° a 250 °F
Barra de acero inoxidable con revestimiento de fluorocarbono para fijar el tubo hacia abajo
Se utiliza con tapón estándar flotante para mantener la orientación vertical de la muestra, solo con tubos de diálisis de RC, no utilizar con tubos de CE
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Spectrum™ Tapones ponderados Spectra/Por™ > Tipo de tapón ponderado; 75 mm; blanco; 10/paquete