Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5427 R
El rotor Eppendorf para centrífuga 5427 R redefine la eficiencia. Adapte su centrifugación con distintas capacidades y velocidades. Explore las opciones de accesorios para una mayor versatilidad y garantizar un procesamiento preciso de muestras para diversas aplicaciones.
Marca: Eppendorf™ 5409714007
618.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Vel. máx.: 11,710 × g (10.500 rpm)
- Rotor de tiras de PCR para 48 tubos de PCR × de 0,2 ml
Especificaciones
Rotor | |
11,710 x g | |
Centrífuga 5427 R | |
48 |
48 tubos para PCR de 0,2 ml | |
10.500 rpm | |
Tapa de rotor de plástico | |
F-45-48-5-PCR |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers