Learn More
Ácido etilenodiaminatetraacético, ACS, + 99,4 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11386378
Ácido etilenodiaminatetraacético, ACS, + 99,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386378
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Código de producto. 11386378
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011931.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente quelante
Chelating agentEthylenediaminetetraacetic acid is used as a complexing agent for many cations. It prevents metal ion impurities and is used to remove excess iron from the body. It acts as a sequestering agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-00-4
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Color Blanco
Fórmula lineal (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Cantidad 500 g
Beilstein 1716295
Índice Merck 14,3517
Información de solubilidad Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.24
Porcentaje de pureza ≥99.4%
Grado ACS
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ08I015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog Number011931.36,011931.A4,011931.22
Número de loteU31I017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/09/2022 Catalog Number011931.36,011931.A4,011931.22
Número de loteQ11E057 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Catalog Number011931.36,011931.A4,011931.22
Número de loteY23G072 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Catalog Number011931.36,011931.A4,011931.22
Número de loteD23S051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Catalog Number011931.36,011931.A4,011931.22
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylenediaminetetraacetic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido etilenodiaminatetraacético, ACS, + 99,4 %, Thermo Scientific Chemicals >