Learn More
Kolmi Hopen™ Cubrezapatos de polietileno extrafuerte
Click to view available options
Cubrezapatos de polietileno extra fuerte; certificaciones/cumplimiento (Europa): CE, EN ISO 9001; dimensiones (L x An): 380 x 165 mm; color: blanco; material: Polietileno; grosor: 80 μm
Descripción
- Cubrezapatos resistente al agua y extremadamente resistente
- Material de polietileno reforzado al 100 %
- También se puede utilizar en exteriores
- Resiste el suelo húmedo o áspero
- Buena resistencia mecánica a la abrasión y a determinados productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
Material | Polietileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Grosor | 80 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Médico, industrial, laboratorio |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN ISO 9001 |
Cantidad de embalaje | 400 paq. |
Dimensiones (L x An) | 380 x 165 mm |
Título del producto
Kolmi Hopen™ Cubrezapatos de polietileno extrafuerte >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido