Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 9 x 30 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Fisherbrand™ Delrin™ de 9 x 30 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca: Fisherbrand™ HS27505B
12.60 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Beschreibung
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Spezifikation
Rack para tubos de ensayo | |
Azul | |
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio | |
Aberturas en forma de lágrima | |
1 | |
110 x 110 x 85mm | |
110 mm | |
30 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (de 15 a 50 ml), Tubos (30 mm) | |
9 | |
Tubos de ensayo de 15 a 50 ml | |
8/paq. | |
110 mm | |
85 mm |
Produktvorschläge
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Sonderangebote
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.