Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable Finnpipette™ F3
Disfrute de la comodidad para tareas diarias de pipeteo, así como del funcionamiento ideal que le ofrecen estas pipetas manuales de volumen variable.
Marca: Thermo Scientific™ 4640080
303.28 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Las pipetas monocanal de volumen variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 son fáciles de utilizar, además de constituir una solución ideal para las tareas de pipeteo diarias. La pipeta Finnpipette F3 cuenta con un diseño de asa ergonómica y un apoyadedo ancho codificado por colores. Las pipetas digitales Finnpipette F3 están disponibles en modelos monocanal y multicanal.
Comodidad ergonómica
- Apoyadedo ancho codificado por colores para facilitar la identificación y aumentar la ergonomía
- Diseño de asa que se adapta suavemente a la forma de la mano
- Visor Ergovisio amplio para el reconocimiento de volumen
Funcionamiento ideal
- Material de asa duradero
- Botón de pipeteo de doble acción; la pieza superior rotatoria impide la alteración accidental del volumen
- Mecanismo de ajuste del volumen avanzado que mejora la precisión y exactitud
- Súper expulsión para una dispensación eficiente de microgotitas en modelos de 50 ul e inferior
Compatibles con puntas de pipeta Finntip y otros modelos de puntas
Especificaciones
±Del 3,0 al 0,6% | |
Finnpipette F3 5-50μL micro | |
Finnpipette™ F3 | |
Finnpipette™ F3 | |
De 5 to 50 μl | |
2,5 a 0,3% |
Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro | |
Turquesa | |
1 | |
Pipeta de volumen variable | |
0,1 μl | |
Turquesa |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31