Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas cuadradas
GREENER_CHOICE
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F). Our cryogenic storage labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear. Engineered for you to use in your laser printer.
Marca:  Fisherbrand™ 11010210
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17817201
  • 58.00€ / 20 hojas
Fecha estimada de envío: 02-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear
  • Engineered for use in laser printers
Especificaciones
Especificaciones
Verde
No estéril
156/paq.
0,64 x 3,81 cm
Hoja de etiquetas cuadradas
156
0,25 x 1,5 pulg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Etiquetas cuadradas > 0,64 x 3,81 cm; verde; 156 etiquetas/hoja