Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 Cells
The GeneBLAzer ™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Adrenergic Beta-1 Receptor (ADRB1), (Accession No. NM_000684) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1553
Descripción
The GeneBLAzer ™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Adrenergic Beta-1 Receptor (ADRB1), (Accession No. NM_000684) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1129) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the cAMP response element (CRE).
The ADRB1-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of (-) Denopamine. In addition, ADRB1-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Especificaciones
NM_000684.2 | |
Células divisoras | |
Fluorescente | |
ADRB1 | |
Conjunto de células estables | |
2 x 106 células | |
ADRB1 | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
(Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: o Células GeneBLAzer ™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 o Protocolo de ensayo GeneBLAzer ™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 o Certificados de análisis Las células GeneBLAzer™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
GPCR | |
Células ADRB1-CRE-bla CHO-K1, protocolo de ensayo ADRB1-CRE-bla CHO-K1, certificado de análisis | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (betalactamasa) | |
Célula ADRB1-CRE-bla CHO-K1 | |
GeneBLAzer™ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron