Learn More
Portaobjetos para microscopio con bordes esmerilados
Utilice portaobjetos para microscopio de vidrio con bordes esmerilados en el laboratorio para obtener una visión clara del material de los portaobjetos para su análisis y diagnóstico.
Marca:  N/A 2951
Código de producto. 13192131
  • 3.25€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Beschreibung
Beschreibung
  • Vidrio extrablanco
  • Lavado y pulido
  • Bordes esmerilados de 90 grados
  • Revestimiento pulido
Spezifikation
Spezifikation
76 mm
90°, esmerilado
Entre 1 y 1,2 mm
Pulido
26 mm
Blanco
50/Paq.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Portaobjetos para microscopio con bordes esmerilados >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt