Learn More
Hamilton™ Accesorios para sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600: jeringas (BFP)
Para uso con diluidor/dispensador Microlab 600
Marca:  Hamilton™ 59000-15
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15122644
  • 174.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La jeringa tiene una punta de émbolo cónica que se extiende a través de la terminación roscada y dentro de la válvula. Este diseño exclusivo expulsa el aire de la jeringa y la válvula, disminuyendo el número de ciclos de cebado necesarios.
Especificaciones
Especificaciones
1705 BFP
50 μl
Dispensadores Microlab™ 600
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hamilton™ Accesorios para sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600: jeringas (BFP) > Tamaño: 50 μl; intervalo óptimo: 5-50 μl