Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ 2000
GREENER_CHOICE
Reactivo de transfección versátil que ha demostrado transfectar eficazmente la más amplia variedad de adherente y líneas de células en suspensión.
Marca:  Invitrogen™ 11668030
268.60 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12313563
  • 316.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Cada unidad contiene un vial de reactivo Lipofectamine™ 2000 (0,3 ml). Almacenar de 2– 8 °C.
Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Placa de 24 pocillos
Transfección
Compatible con alto rendimiento
Reactivos para transfección
Transfección basada en lípidos
Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
ADN plasmídico, ARNip sintético, plásmidos de ARNi (shRNA, miR)
Embalaje sostenible
Lipofectamine™
0,3 mL
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3035197 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number11668030
Número de lote2979733 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number11668030
Número de lote3002602 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number11668030
Número de lote2435459 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number11668030
Número de lote2457453 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number11668030
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ 2000 > 0,3 ml