Learn More
Invitrogen™ base de nitrógeno de levadura
Medio base para la preparación de medios de levadura mínimos y sintéticos definidos
Marca: Invitrogen™ Q30007
197.10 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Includes: Cada bolsa contiene reactivos para preparar 500 ml de YNB (10) para medios Pichia o 1000 ml de YNB (10) para medios S. cerevisiae.
Descripción
- Contiene sulfato de amonio pero no contiene aminoácidos
- Polvo
Clonación, transformación
Especificaciones
Cada bolsa contiene 67 g de reactivos para preparar 500 ml de YNB (10) para medios Pichia o 1000 ml de YNB (10) para medios S. cerevisiae. Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
|
base de nitrógeno de levadura | |
1 bolsa |
Polvo | |
P. pastoris, S. cerevisiae, S. cerevisiae |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Haz crecer tu descubrimiento
Enamórate con grandes ahorrosPromo Code: 24107Expires: 2025-03-28
Days
14Hours
16Minutes
55Seconds
53New Offer Comprar ahora
Título del producto
Invitrogen™ base de nitrógeno de levadura > 1 bolsa