Learn More
Isopropanol, 99.5%, for HPLC gradient grade, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isopropanol |
Punto de fusión | -89,5 °C |
Absorbancia | (1 cm cell vs HPLC grade water), (1 cm cell vs HPLC grade water) at 0nm, 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.01 max. at 250nm, 0.05 max. at 240nm, 0.1 max. at 230nm, 0.2 max. at 220nm, cut off at 205nm |
Color | Incolora |
Acidez | 0.0001 meq/g max. |
Alcalinidad | 0.0001 meq/g max. |
Densidad | 0.7850g/mL |
Punto de ebullición | 81.0°C to 83.0°C |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | 12°C |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2523396 | Certificado de análisis | 16/01/2025 | 383920025,383920010 |
2410096 | Certificado de análisis | 23/12/2024 | 383920025,383920010 |
2411484 | Certificado de análisis | 23/12/2024 | 383920025,383920010 |
2419431 | Certificado de análisis | 23/12/2024 | 383920025,383920010 |
2417759 | Certificado de análisis | 23/12/2024 | 383920025,383920010 |
Seguridad y manipulación
- Isopropanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70% -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora