Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical
Reactivo de un solo componente; sin piridina
Marca: Fisher Chemical K/2000/17
273.62 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Reactivo de un solo componente; sin piridina
- Reactivo volumétrico de un único componente para análisis de alto contenido de agua
- Equivalente de agua: 5,0 mg de H2O/ml
- Capacidad de agua ilimitada
- Titulación antes de su uso
- Sin piridina
Especificaciones
Aqualine™ Complete 5 | |
Karl Fischer Reagent | |
2.5 L | |
5.2mg of water/mL min. | |
Líquido |
Marrón | |
Pyridine free | |
111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-09-5 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
81734 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Aqualine Complete 5
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
23Hours
7Minutes
7Seconds
6 -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
54Hours
7Minutes
7Seconds
6New Offer Ahorre hasta un 70%