Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5K, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical K/2250R/15
119.39 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24351" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10092042
  • 157.00€ / 1 litro
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Reactivo volumétrico de un solo componente para análisis de alto contenido de agua de aldehídos y cetonas
  • Equivalente de agua: 5,0 mg de H2O/ml
  • Capacidad de agua ilimitada
  • Titulación antes de su uso
  • Sin piridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Aqualine™ Complete 5K
Reactivo de Karl Fischer
111-90-0, 5683-33-0, 7446-09-5, 7553-56-2
Frasco de vidrio ámbar
81734
Incolora
1 l
Informe de mg de agua/ml
Líquido
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5K, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical > 1 l, frasco de vidrio ámbar