Learn More
L-leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11420178
L-leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420178
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11420178
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23745.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7533-40-6
Fórmula molecular C6H15NO
Peso molecular (g/mol) 117.19
Número MDL MFCD00063676
Clave InChI VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Sinónimo l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 111307
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-metilpentano-1-ol
SMILES CC(C)C[C@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucinol
Índice de refracción 1.451
Densidad 0.917
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Rotación óptica +1.1° (Neat)
Sensibilidad Air Sensitive
Beilstein 1719240
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10198396 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/09/2023 Catalog NumberB23745.14,B23745.06
Número de lote10200372 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/05/2023 Catalog NumberB23745.14,B23745.06
Número de lote10200372 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23745.14,B23745.06
Número de lote10116518 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23745.14,B23745.06
Número de lote10182014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23745.14,B23745.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
L-leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >