Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-metionina, 98+ % Código de producto.: 10685602
Thermo Scientific Chemicals L-metionina, 98+ %
Código de producto. 10685602
25 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10685602
Marca: Thermo Scientific Chemicals 166160250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-68-3
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilaninMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine
Punto de fusión 276.0°C to 279.0°C
Nombre de nota 98+%
Amonio 300ppm max.
pH 5.5 to 6.5 (aq. soln. 1 in 100)
Color Blanco
Cloruro 500ppm max.
Metales pesados (como Pb) 15ppm max.
Impureza individual 0.5% max. of any individual impurity
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 30ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Rotación específica + 23.25
Sulfato 300ppm max.
Índice Merck 15, 6047
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water: 53.7g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in abs.alcohol, ether, petr.ether,, benzene,acetone, ethanol, diethylether, soluble in mineral acids, soluble in warm, dilute alcohol
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanoico
Condición de rotación específica +23.25° (20°C c=2,6N HCl)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464758 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/08/2024 Catalog Number166161000,166160250,166165000,166160025
Número de loteA0449931 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2023 Catalog Number166161000,166160250,166165000,166160025
Número de loteA0396526 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number166161000,166160250,166165000,166160025
Número de loteA0403300 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number166161000,166160250,166165000,166160025
Número de loteA0409768 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number166161000,166160250,166165000,166160025
Nombre del producto
  • L-Methionine
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    25
    Hours
    9
    Minutes
    45
    Seconds
    52
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.
    Promo Code: 24127
    Expires2025-05-31
    Days
    56
    Hours
    9
    Minutes
    45
    Seconds
    52
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals L-metionina, 98+ % >