Learn More
Kautex™ Frasco de LDPE natural de cuello estrecho con tapón de la serie 301
Conserve la forma del frasco con frasco de cuello estrecho de LDPE Kautex™ con tapón, natural. El frasco flexible, comprimible y a prueba de fugas también está disponible con tapón cuentagotas o tapón de frasco lavador.
16.75€ - 1400.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Incluye | Tapón |
Material | LDPE |
N.° por paquete | 1 unidad |
Envase | Frasco |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17868097
|
Kautex™
2000770501 |
20 ml |
1400.00€
paquete de 1800 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17828097
|
Kautex™
2000770502 |
30 ml |
1280.00€
paquete de 1400 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10032483
|
Kautex™
2000770505 |
200 ml |
16.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17808117
|
Kautex™
2000770505 |
200 ml |
544.00€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12651510
|
Kautex™
2000770506 |
250 mL |
20.30€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12654890
|
Kautex™
2000770507 |
500 ml |
393.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10179710
|
Kautex™
2000070511 |
5000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15961381
|
Kautex™
2000070511 |
5000 ml |
188.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Standard closure packed in polybag with bottle
- Compatible dropper cap or wash bottle closure can be purchased separately
- Flexible
- Good shape-retaining properties
- Leak-proof
- LPDE
- Narrow Neck
- Color: Natural
Especificaciones
Natural | |
LDPE | |
Frasco | |
Sí | |
Tapón de rosca |
Tapón | |
1 unidad | |
1 unidad | |
Forma redonda |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Kautex™ Frasco de LDPE natural de cuello estrecho con tapón de la serie 301