Learn More
Metanol, extra seco, para síntesis, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10598240
Metanol, extra seco, para síntesis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10598240
2.5 L, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Código de producto. 10598240
Marca: Fisher Chemical M/4050/17
Solicitar formato a granel o personalizado
CH4O, número de CAS-67-56-1, hidróxido de metilo, metilol, alcohol piroxílico, carbinol, alcohol de madera, nafta de madera, alcohol de madera, alcohol colonial, alcohol colombiano, alcohol metílico, 1 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, incoloro, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 °C, 4595, 32,042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritMostrar másMostrar menos
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Punto de fusión -98°C
Color Incolora
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 128 hPa at 20°C
Viscosidad 0.55cp at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2524630 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Catalog NumberM/4050/15,M/4050/15CN,M/4050/25,M/4050/08,M/4050/15X,M/4050/17,M/4050/PB17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    1
    Hours
    8
    Minutes
    44
    Seconds
    29
Título del producto
Metanol, extra seco, para síntesis, Fisher Chemical™ >