Learn More
Sartorius Micropipeta mecánica monocanal mLINE™
Obtenga una excelente precisión en series de pipeteo prolongadas. La micropipeta monocanal Sartorius mLINE™ es la solución más avanzada y ergonómica para los usuarios preocupados por la calidad que realizan tareas manuales y repetitivas de pipeteo. Los modelos abarcan todo el rango de volumen de 0.1 μl a 10 ml.
Marca: Sartorius 725080
386.99 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
La pipeta mecánica altamente avanzada proporciona una precisión y exactitud sin esfuerzo- Resultados uniformes, incluso en series de pipeteo largas
- Mecanismo Optiload para un sellado perfecto de la punta y una expulsión de la punta sin esfuerzo
- Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave
- El ajuste de volumen en un solo paso con el botón de bloqueo de volumen evita el volumen accidental cambio
- El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
- Alta resistencia química y resistencia UV
- Recomendado frecuentemente por funcionarios de salud y seguridad
- Excelente ergonomía para proteger de lesiones por esfuerzo repetitivo en manos, brazos y hombros
- Las fuerzas necesarias de pipeteo y de expulsión de puntas de filtro son excepcionalmente ligeras
- Pantalla transparente y fácil de leer con números grandes y pequeños incrementos
- Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
- Fácil de mantener; solo 2-3 piezas para desmontar y limpiar
Certifications
Marcado CE
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
0,5%, 0,6%, 2 % | |
Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filter tips | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylene | |
mLINE™ | |
Non-sterile | |
De 500 to 5000 μl | |
10μL | |
Sí |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Verde | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipeta | |
Ergonómico | |
Desde 0,60 hasta 0,20 | |
2 años |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
0Hours
7Minutes
49Seconds
54 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
17Hours
7Minutes
49Seconds
54