Learn More
Thermo Scientific™ Protectores de superficie Versi-Dry™
GREENER_CHOICE
Absorba rápidamente las salpicaduras y ofrezca amortiguación para el instrumental de laboratorio con estos protectores de superficie. Utilícelo como protector de sobremesa, revestimiento de estante o revestimiento de cabina para proteger contra los productos químicos más potentes.
Marca:  Thermo Scientific™ 62060-00
240.35 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10080851
  • 253.00€ / 2 rollos
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Absorba rápidamente las salpicaduras y ofrezca amortiguación para el instrumental de laboratorio con los protectores de superficie Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™. Cada protector de superficie está compuesto por miles de Thermo Scientific™ Thirsty Cells™ para un mayor rendimiento. El reverso de polietileno protege la mesa de trabajo de las sustancias químicas más agresivas. Se utiliza como protector de mesas de trabajo, forro de estantes y armarios, o bien como paño para limpiar salpicaduras.
  • Su superficie acolchada minimiza el riesgo de rotura del material de laboratorio de cristal cuando se cae o vuelca.
  • El reverso de polietileno antideslizante es resistente a sustancias químicas agresivas y protege la mesa de trabajo contra salpicaduras y corrosión.
  • Su superficie plana de fibra corta garantiza la estabilidad del material de vidrio inestable.
  • Versi-Dry absorbe rápidamente salpicaduras de hasta 750 ml/m2 gracias a sus miles de partículas Thirsty Cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Protector de superficie
750 mL/m^2
91 m
51 cm
2 rollos
2/paquete
Polietileno
300 pies
20 in
Rollo
1 rollo
Rollo de absorbancia estándar Versi-Dry de 50,8 cm x 91,44 m (20 pulg x 300 pies); 2 rollos x 91,44 m (300 pies)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Protectores de superficie Versi-Dry™ > Rollo; 20 pulg. x 300 pies (51 cm x 91 m)