Learn More
Ácido nalidíxico, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10711831
Ácido nalidíxico, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711831
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10711831
Marca: Thermo Scientific Acros 169900250
Solicitar formato a granel o personalizado
El ácido nalixídico, o nalixidina, n.º CAS 389-08-2, es un antibiótico de quinolona que se utiliza para inhibir la gyrasa de ADN y prevenir la división celular.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido nalidíxico es una quinolona sintética que es un ácido monocarboxílico compuesto de 1,8-naftiridina sustituido por grupos de ácido carboxílico, etilo y metilo
•El ácido nalidíxico es un inhibidor de la ADN girasa que evita la síntesis de ADN y las divisiones celulares posteriores
Aplicaciones
• El ácido nalidíxico es principalmente eficaz contra las bacterias gramnegativas
•Puede ser útil para estudios de resistencia bacteriana e investigaciones de laboratorio sobre alergias a fármacos y reactividad cruzada
• El ácido nalidíxico es adecuado para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y aplicaciones de laboratorio de bioquímica relacionadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 389-08-2
Fórmula molecular C12H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 232.24
Número MDL MFCD00006884
Clave InChI MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
Nombre IUPAC Ácido 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalidixic acid
Nombre de nota 99.5%
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 225.0°C to 231.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 25, V,7, 384
Índice Merck 15, 6444
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L (23°C). Other solubilities: soluble in alkali solutions,35mg/mL chloroform- 1.6mg/mL toluene (23°C),1.3mg/mL methanol- 0.9mg/mL ethanol (23°C),0.1mg/mL ether (23°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465945 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog Number169901000,169900250,169900050
Número de loteA0461932 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog Number169901000,169900250,169900050
Número de loteA0432661 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/02/2024 Catalog Number169901000,169900250,169900050
Número de loteA0446177 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/10/2022 Catalog Number169901000,169900250,169900050
Número de loteA0415644 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/07/2022 Catalog Number169901000,169900250,169900050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nalidixic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido nalidíxico, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >