Learn More
Gibco™ NaOH, 1.0 M
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing.
Marca:  Gibco™ A4782901
480.70 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17800935
  • 506.00€ / 20 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing. Available in three different grades and two off-the-shelf sizes, these solutions provide outsourcing efficiencies to help reclaim time, space, and other core resources.
Features of Gibco NaOH solutions include:
• 0.1 M, 0.5 M, and 1 M concentrations
• Multi-compendial grade raw materials
• cGMP manufacturing to 21CFR820
• 20 L and 200 L ready-to-use single-use bioprocessing containers
Flexibility
Gibco NaOH solutions provide outsourcing efficiencies for customers manufacturing internally but seeking to partially outsource, as well as for customers with batch sizes that do not justify custom ordering and customers already outsourcing to Thermo Fisher Scientific but seeking additional flexibility. They are produced in the most commonly used concentrations and single-use containers.
Applications of Gibco NaOH solutions
• pH adjustment
• Facility/equipment sanitization
• Chromatography column cleaning, sanitization and storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sodium Hydroxide
0°C
Clear
≥12 to ≤14
HNaO
Caustic soda, Acidity regulatory, Lye or Soda lye
[OH-].[Na+]
40.00
Compendial
1310-73-2
100°C
1.0 M
20 L
Bioprocess Container
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
hidróxido sódico
95 to 100%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2544650 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA4782902,A4782901
Número de lote2534582 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA4782902,A4782901
Número de lote2550674 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA4782902,A4782901
Número de lote2440148 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA4782902,A4782901
Número de lote2529905 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA4782902,A4782901
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ NaOH, 1.0 M > 20 L
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.