Learn More
Decon™ Detergente líquido Neutracon
Detergente suave para instrumentos frágiles. El detergente líquido Neutracon™ es adecuado para el lavado o descontaminación de todos los metales no ferrosos (aluminio, zinc, cobre, plata, latón), polímeros y cualquier material sensible a detergentes ácidos o alcalinos.
Marca: Decon™ NEU5
Descripción
- Biodegradable
- No contiene fosfatos.
- No corrosivo
- No tóxico
- Se elimina totalmente
- no inflamable
- Diluidos en agua entre 1 y 3 %
- Reducción del tiempo en el limpiador ultrasónico con calentamiento de hasta 50 °C.
Especificaciones
Detergente líquido | |
Líquido | |
5 L |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.