Learn More
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular, disponibles con roscas internas o externas.
Marca: Thermo Scientific™ 377224
226.01 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles con roscas internas o externas.
- Tubos compatibles con diagnóstico in vitro (IVD), sin pirógenos y de materias primas sin mutagénesis ni citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras
- Opciones de roscas internas y externas disponibles
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Versiones no esterilizadas, sin tapón y a granel disponibles para aplicaciones menos exigentes
Especificaciones
12.5 mm | |
Con superficie de escritura, base antirrotación | |
1.0 ml | |
Polipropileno (tapón) | |
1.654 pulg | |
500 | |
Sí | |
Nunc™ | |
Sí | |
Polipropileno | |
Sí | |
Sí |
Tubo criogénico | |
0,492 in | |
Cónicos | |
Interno | |
42 mm | |
Independiente | |
Sí | |
Estéril | |
500/paq. | |
0,0338 oz | |
Tapón de rosca |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
184808 | Certificado de conformidad | 22/01/2025 | 377224 |
184141 | Certificado de conformidad | 21/12/2024 | 377224 |
172135 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 377224 |
173840 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 377224 |
180787 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 377224 |
Accesorios y servicios
-
Thermo Scientific™ Varillas de almacenamiento Nalgene están...
X50 CryoStorage Cane, Standard, 29cm, Al... Código de producto: 1035609198.30€ / paquete de 50 -
Thermo Scientific™ Cajas de crioconservación
X24 MAX-100 CryoStore Box for 8X8 1.5mL ... Código de producto: 11321615612.00€ / paquete de 24 -
Thermo Scientific™ Gradilla con cierre universal Nunc&trade...
X10 Cryogenic Tube Storage Latch Rack, f... Código de producto: 12617316194.00€ / paquete de 10
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Haz crecer tu descubrimiento
Enamórate con grandes ahorrosPromo Code: 24107Expires: 2025-03-28
Days
0Hours
18Minutes
29Seconds
57
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.